Tisk…
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530003-1G PC530003-250MG
APOSPC530003-1GEA 9130 CZK
APOSPC530003-1G APOSPC530003-250MG
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371999
CAS číslo: 266360-61-6