Tisk…
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530002-1G PC530002-250MG
APOSPC530002-1GEA 6050 CZK
APOSPC530002-1G APOSPC530002-250MG
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371994
CAS číslo: 266360-60-5