2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530001-1G
PC530001-250MG
PC530001-500MG
APOSPC530001-1GEA
25130
CZK
APOSPC530001-1G
APOSPC530001-250MG
APOSPC530001-500MG
2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-D-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₉F₂NO₂ MW: 201,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07371989 CAS číslo: 266360-59-2 |