Tisk…
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52826-1G PC52826-250MG
APOSPC52826-1GEA 22320 CZK
APOSPC52826-1G APOSPC52826-250MG
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₄BCl₂F₃O₂
MW: 258.818 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2304546-23-2