Tisk…
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 4700 CZK
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316.016 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059374
CAS číslo: 766473-89-6