Tisk…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52716-1G PC52716-250MG PC52716-5G
APOSPC52716-1GEA 9330 CZK
APOSPC52716-1G APOSPC52716-250MG APOSPC52716-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23707414
CAS číslo: 1427439-32-4