Tisk…
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52715-1G PC52715-250MG PC52715-5G
APOSPC52715-1GEA 11010 CZK
APOSPC52715-1G APOSPC52715-250MG APOSPC52715-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23707535
CAS číslo: 1427390-96-2