Tisk…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52714-1G PC52714-250MG PC52714-5G
APOSPC52714-1GEA 15480 CZK
APOSPC52714-1G APOSPC52714-250MG APOSPC52714-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28733869
CAS číslo: 1780699-03-7