Tisk…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52713-1G PC52713-250MG PC52713-5G
APOSPC52713-1GEA 15010 CZK
APOSPC52713-1G APOSPC52713-250MG APOSPC52713-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28733905
CAS číslo: 1807036-03-8