4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52712-1G
PC52712-250MG
PC52712-5G
APOSPC52712-1GEA
8700
CZK
APOSPC52712-1G
APOSPC52712-250MG
APOSPC52712-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₄F₅NO MW: 237,126 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32647610 CAS číslo: 2414146-37-3 |