Tisk…
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52710-10G PC52710-25G
APOSPC52710-10GEA 7280 CZK
APOSPC52710-10G APOSPC52710-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Vzorec: C₆H₆F₉O₃P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009902
CAS číslo: 370-69-4