3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Amino-6-(trifluoromethyl)phenol, 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5269-1G
PC5269-250MG
APOSPC5269-1GEA
6950
CZK
APOSPC5269-1G
APOSPC5269-250MG
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₆F₃NO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08532490 CAS číslo: 72534-45-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |