Tisk…

Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol

PC5263-1G PC5263-25G PC5263-5G
APOSPC5263-1GEA 622 CZK
APOSPC5263-1G APOSPC5263-25G APOSPC5263-5G
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Vzorec: C₉H₁₃F₃O₃
MW: 226,193 g/mol
Bod varu: 46 °C (2,3 mm Hg)
Hustota: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532486
CAS číslo: 217195-91-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR