Tisk…
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-5-formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5253-1G PC5253-250MG
APOSPC5253-1GEA 14490 CZK
APOSPC5253-1G APOSPC5253-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrF₅O₂S
MW: 327.066 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501045
CAS číslo: 1208718-46-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III