Tisk…
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52481-1G PC52481-5G
APOSPC52481-1GEA 8270 CZK
APOSPC52481-1G APOSPC52481-5G
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline
Vzorec: C₆H₄Br₂F₅NS
MW: 376,968 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32691735
CAS číslo: 149757-22-2