Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC52480-10G PC52480-1G PC52480-5G
APOSPC52480-10GEA 16340 CZK
APOSPC52480-10G APOSPC52480-1G APOSPC52480-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Vzorec: C₉H₆F₆
MW: 228.134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2385323-82-8