Tisk…
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)aniline, 2-Amino-6-bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC5248-1G PC5248-250MG
APOSPC5248-1GEA 10150 CZK
APOSPC5248-1G APOSPC5248-250MG
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₅BrF₅NOS
MW: 314,071 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501042
CAS číslo: 1159512-29-4