Tisk…
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52479-1G PC52479-5G
APOSPC52479-1GEA 3740 CZK
APOSPC52479-1G APOSPC52479-5G
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₀F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28788825
CAS číslo: 1803790-28-4