Tisk…
2-Ethyl-1,3-difluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-2,6-difluorobenzene
PC52477-10G PC52477-1G PC52477-5G
APOSPC52477-10GEA 16340 CZK
APOSPC52477-10G APOSPC52477-1G APOSPC52477-5G
2-Ethyl-1,3-difluorobenzene 95%
2-Ethyl-1,3-difluorobenzene
Vzorec: C₈H₈F₂
MW: 142,146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00474555
CAS číslo: 83484-01-9