Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-phenoxybenzene
PC52476-1G PC52476-5G
APOSPC52476-1GEA 3740 CZK
APOSPC52476-1G APOSPC52476-5G
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene
Vzorec: C₁₂H₈BrFO
MW: 267,094 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 230961-77-0