Tisk…
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52473-1G PC52473-250MG PC52473-5G
APOSPC52473-1GEA 14880 CZK
APOSPC52473-1G APOSPC52473-250MG APOSPC52473-5G
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216.181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09951709
CAS číslo: 1017030-88-4