Tisk…
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52472-1G PC52472-250MG PC52472-5G
APOSPC52472-1GEA 14880 CZK
APOSPC52472-1G APOSPC52472-250MG APOSPC52472-5G
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Vzorec: C₁₆H₁₄F₃NO₃
MW: 325,282 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2514942-07-3