Tisk…
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene
PC5247-1G PC5247-250MG
APOSPC5247-1GEA 27710 CZK
APOSPC5247-1G APOSPC5247-250MG
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₃BrF₅NO₃S
MW: 344,054 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501044
CAS číslo: 1159512-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III