Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52469-1G PC52469-250MG PC52469-5G
APOSPC52469-1GEA 14150 CZK
APOSPC52469-1G APOSPC52469-250MG APOSPC52469-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03002788
CAS číslo: 682804-90-6