Tisk…
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52467-1G PC52467-5G
APOSPC52467-1GEA 3970 CZK
APOSPC52467-1G APOSPC52467-5G
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419433
CAS číslo: 884-05-9