Tisk…
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52463-1G PC52463-250MG PC52463-5G
APOSPC52463-1GEA 15480 CZK
APOSPC52463-1G APOSPC52463-250MG APOSPC52463-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄ClFIN
MW: 271.459 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1935087-03-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III