Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52462-1G PC52462-5G
APOSPC52462-1GEA 5390 CZK
APOSPC52462-1G APOSPC52462-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄Cl₂F₃NO
MW: 270,035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 886503-13-5