Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52459-1G PC52459-250MG
APOSPC52459-1GEA 14880 CZK
APOSPC52459-1G APOSPC52459-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 886503-00-0