Tisk…
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52458-1G PC52458-250MG PC52458-5G
APOSPC52458-1GEA 5390 CZK
APOSPC52458-1G APOSPC52458-250MG APOSPC52458-5G
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene
Vzorec: C₆H₃Br₂F₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32708477
CAS číslo: 2514942-08-4