Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylthio)aniline
PC52455-1G PC52455-250MG
APOSPC52455-1GEA 13860 CZK
APOSPC52455-1G APOSPC52455-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972800
CAS číslo: 99479-65-9