2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52454-1G
PC52454-250MG
PC52454-5G
APOSPC52454-1GEA
10350
CZK
APOSPC52454-1G
APOSPC52454-250MG
APOSPC52454-5G
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₆F₂N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30498045 CAS číslo: 2059954-47-9 |