Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52453-1G PC52453-250MG PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA 7870 CZK
APOSPC52453-1G APOSPC52453-250MG APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29036613
CAS číslo: 1809161-65-6