Tisk…
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52449-1G PC52449-250MG
APOSPC52449-1GEA 16340 CZK
APOSPC52449-1G APOSPC52449-250MG
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₆F₄INO₂
MW: 363.048 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2414146-33-9