Tisk…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5236-250MG PC5236-1G PC5236-5G
APOSPC5236-250MGEA 2900 CZK
APOSPC5236-250MG APOSPC5236-1G APOSPC5236-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₅F₆NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269347
CAS číslo: 240408-95-1