Tisk…
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52234-1G PC52234-250MG
APOSPC52234-1GEA 18620 CZK
APOSPC52234-1G APOSPC52234-250MG
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride
Vzorec: C₈H₇FN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20727221
CAS číslo: 1262587-80-3