Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52230-1G PC52230-250MG
APOSPC52230-1GEA 18620 CZK
APOSPC52230-1G APOSPC52230-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, technická kvalita
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₅F₆NO
MW: 269,143 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD20226849
CAS číslo: 1007235-31-5