Tisk…
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52227-1G PC52227-250MG
APOSPC52227-1GEA 18620 CZK
APOSPC52227-1G APOSPC52227-250MG
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₅F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264122
CAS číslo: 932014-36-3