Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52226-1G PC52226-250MG PC52226-5G
APOSPC52226-1GEA 8070 CZK
APOSPC52226-1G APOSPC52226-250MG APOSPC52226-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₅F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19689276
CAS číslo: 1007235-33-7