Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52225-1G PC52225-250MG PC52225-5G
APOSPC52225-1GEA 15710 CZK
APOSPC52225-1G APOSPC52225-250MG APOSPC52225-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₅F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28526670
CAS číslo: 1780932-13-9