Tisk…
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52221-1G
APOSPC52221-1GEA 8700 CZK
APOSPC52221-1G
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16618132
CAS číslo: 2546-44-3