Tisk…
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52217-1G PC52217-250MG
APOSPC52217-1GEA 12010 CZK
APOSPC52217-1G APOSPC52217-250MG
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09861352
CAS číslo: 351367-77-6