4-(Difluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-(Difluoromethyl)phenyl)methanamine
PC52214-1G
PC52214-250MG
APOSPC52214-1GEA
12240
CZK
APOSPC52214-1G
APOSPC52214-250MG
4-(Difluoromethyl)benzylamine
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₈H₉F₂N MW: 157,161 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18791602 CAS číslo: 754920-30-4 |