Tisk…
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52213-1G PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA 9330 CZK
APOSPC52213-1G APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₆F₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30062865
CAS číslo: 1980063-30-6