Tisk…
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52211-1G PC52211-250MG
APOSPC52211-1GEA 15710 CZK
APOSPC52211-1G APOSPC52211-250MG
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇ClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20624274
CAS číslo: 345-62-0