Tisk…
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52210-1G PC52210-250MG
APOSPC52210-1GEA 16370 CZK
APOSPC52210-1G APOSPC52210-250MG
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Vzorec: C₈H₅BrFN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30310500
CAS číslo: 1696800-61-9