6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52206-1G
PC52206-250MG
PC52206-5G
APOSPC52206-1GEA
11180
CZK
APOSPC52206-1G
APOSPC52206-250MG
APOSPC52206-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₂BrFIN MW: 301.883 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28139682 CAS číslo: 1599474-54-0 |