Tisk…
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52205-1G PC52205-250MG
APOSPC52205-1GEA 15940 CZK
APOSPC52205-1G APOSPC52205-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32695906
CAS číslo: 1898158-31-0