Tisk…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52204-1G PC52204-250MG
APOSPC52204-1GEA 16500 CZK
APOSPC52204-1G APOSPC52204-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302,366 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2090530-74-6
UN: 3261
ADR: 8,II