Tisk…
2-Cyano-3,6-difluorpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52202-1G PC52202-250MG
APOSPC52202-1GEA 22520 CZK
APOSPC52202-1G APOSPC52202-250MG
2-Cyano-3,6-difluorpyridine 95%
2-Cyano-3,6-difluorpyridine
Vzorec: C₆H₂F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185483
CAS číslo: 1214332-12-3