Tisk…
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Difluoromethyl)picolinaldehyde
PC52199-50MG PC52199-100MG
APOSPC52199-50MGEA 0 CZK
APOSPC52199-50MG APOSPC52199-100MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₅F₂NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18256104
CAS číslo: 955112-64-8